Principaux documents
L189987
METHYL (2E)-2-[3-(ACETYLOXY)BENZYLIDENE]-7-METHYL-3-OXO-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18N2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.527
Numéro MDL:
Autres remarques