Principaux documents
L187526
6-AMINO-4-(2-ETHOXYPHENYL)-3-ME-1,4-DIHYDROPYRANO(2,3-C)PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.332
Numéro MDL:
Autres remarques