Principaux documents
L187518
6-AMINO-4-{3-ETHOXY-4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}-3-METHYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H24N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.484
Numéro MDL:
Autres remarques