Principaux documents
L187097
3-AMINO-N-(4-ETHOXYPHENYL)-4,6-DIMETHYLTHIENO(2,3-B)PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.435
Numéro MDL:
Autres remarques