Principaux documents
L186643
6-AMINO-4-(3-BROMOPHENYL)-3-PR-1,4-DIHYDROPYRANO(2,3-C)PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
L186643-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L186643-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H15BrN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.228
Numéro MDL:
37,90 $