Documents
L186422
ET 6-AMINO-2-(CL-METHYL)-5-CYANO-4-(2,6-DICHLOROPHENYL)-4H-PYRAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13Cl3N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.653
Numéro MDL:
Autres remarques