Principaux documents
L185698
4-(4-CYCLOPENTYL-1-PIPERAZINYL)-1-(4-METHYLBENZYL)-1H-PYRAZOLO(3,4-D)PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H28N6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.509
Numéro MDL:
Autres remarques