Principaux documents
L185671
1-(4-METHYLBENZYL)-N-(3-(4-MORPHOLINYL)PR)-1H-PYRAZOLO(3,4-D)PYRIMIDIN-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H26N6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.47
Numéro MDL:
Autres remarques