Documents
L185272
1-(4-CHLOROBENZYL)-N-CYCLOHEXYL-1H-PYRAZOLO(3,4-D)PYRIMIDIN-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20ClN5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.847
Numéro MDL:
Autres remarques