Principaux documents
L185116
4-(4-(1-NAPHTHYLMETHYL)-1-PIPERAZINYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOLO(3,4-D)PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24N6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.521
Numéro MDL:
Autres remarques