Documents
L184764
2-ISOPENTYL-3-METHYL-1-{[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]AMINO}PYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H31N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.548
Numéro MDL:
Autres remarques