Principaux documents
L184543
1-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-3-ISOPROPYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C21H25N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.466
Numéro MDL:
37,90 $