Principaux documents
L184063
2-(2-CYANOETHYL)3-ME-1-(1-PYRROLIDINYL)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.408
Numéro MDL:
Autres remarques