Principaux documents
L183687
1-(ISOBUTYLAMINO)-3-PROPYLPYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H22N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.414
Numéro MDL:
Autres remarques