Principaux documents
L182672
N-(4-ETHOXYPHENYL)-2-((OXO(2-(2-THIENYLMETHYLENE)HYDRAZINO)AC)AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.493
Numéro MDL:
Autres remarques