Documents
L181579
N-(4-ETHOXYPHENYL)-2-{[((2E)-2-{[3-(4-FLUOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)(OXO)ACETYL]AMINO}BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H27FN6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
590.619
Numéro MDL:
Autres remarques