Principaux documents
L180602
N-(4-ETHOXYPHENYL)-2-((OXO(2-(4-PYRIDINYLMETHYLENE)HYDRAZINO)AC)AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H21N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.455
Numéro MDL:
Autres remarques