Principaux documents
L179124
4-{(E)-[2-(2-{2-[(4-ETHOXYANILINO)CARBONYL]ANILINO}-2-OXOACETYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL (2E)-3-PHENYL-2-PROPENOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H28N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
576.614
Numéro MDL:
Autres remarques