Principaux documents
L177490
2-{[[(2E)-2-(5-BROMO-2-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO](OXO)ACETYL]AMINO}-N-(4-BROMOPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18Br2N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
574.232
Numéro MDL:
Autres remarques