Principaux documents
L177148
N-(4-((2-(2-(BENZYLOXY)5-BR-BENZYLIDENE)HYDRAZINO)CARBONYL)PH)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H22BrN3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
564.462
Numéro MDL:
Autres remarques