Documents
L176273
N-CYCLOHEXYL-2-[(OXO{(2E)-2-[(4-OXO-4H-CHROMEN-3-YL)METHYLENE]HYDRAZINO}ACETYL)AMINO]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H24N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.494
Numéro MDL:
Autres remarques