Principaux documents
L175994
2-(2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOXY)-N'-[(E)-(2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H23N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.447
Numéro MDL:
Autres remarques