Principaux documents
L174203
N'-((E)-{2-[(4-FLUOROBENZYL)OXY]-1-NAPHTHYL}METHYLIDENE)-2-(2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H29FN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.576
Numéro MDL:
Autres remarques