Principaux documents
L174157
4-((2-(2-((2-CHLOROBENZOYL)AMINO)ACETYL)HYDRAZONO)METHYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18ClN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.871
Numéro MDL:
Autres remarques