Principaux documents
L171719
ETHYL 3-(4-NITROBENZOYL)BENZO(F)PYRROLO(1,2-A)QUINOLINE-1-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H18N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.444
Numéro MDL:
Autres remarques