Principaux documents
L171697
ETHYL 3-(4-BROMOBENZOYL)BENZO(F)PYRROLO(1,2-A)QUINOLINE-1-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H18BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.342
Numéro MDL:
Autres remarques