Documents
L169560
3-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-1-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-2-PROPEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.325
Numéro MDL:
Autres remarques