Documents
L169536
(3-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-OXIRANYL)(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.325
Numéro MDL:
Autres remarques