Principaux documents
L169226
3-CARBOXY-1-METHYLPYRIDINIUM IODIDE
AldrichCPR
L169226-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L169226-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H8INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.052
Numéro MDL:
37,90 $