Principaux documents
L167835
2,2,7,12,12,17-HEXAETHYL-7,17-DIMETHYL-21,22,23,24-TETRAOXAPENTACYCLO[16.2.1.1(3,6).1(8,11).1(13,16)]TETRACOSA-1(20),3,5,8,10,13,15,18-OCTAENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C34H44O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
516.727
Numéro MDL:
Autres remarques