Principaux documents
L166995
2,5-BIS(4-NITROPHENYL)(1,3)THIAZOLO(5,4-D)(1,3)THIAZOLE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H8N4O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.395
Numéro MDL:
37,90 $