Principaux documents
L166723
(1Z,4Z)-1,4-DIHYDRAZONOOCTAHYDROPENTALENE-2,5-DIYL DIMETHYL DICARBONATE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H18N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.3
Numéro MDL:
37,90 $