Principaux documents
L166553
4-(2,5-DI(2-THIENYL)-1H-PYRROL-1-YL)-N,N-DIMETHYLANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18N2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.508
Numéro MDL:
Autres remarques