Key Documents
L165948
2-(4-BROMO-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)-1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO-2-PROPANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H8BrF6NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.065
Numéro MDL:
Autres remarques