Principaux documents
L163783
3-CHLORO-6-(METHYLTHIO)PYRIDAZINE
AldrichCPR
L163783-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L163783-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C5H5ClN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.626
Numéro MDL:
37,90 $