Principaux documents
L162434
3,3A-DIHYDROXY-1,2,3-TRIPHENYL-2,3,3A,8A-TETRAHYDROCYCLOPENTA(A)INDEN-8(1H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H24O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.524
Numéro MDL:
Autres remarques