Principaux documents
L161454
DI(1H-PYRROL-2-YL)METHANETHIONE
AldrichCPR
L161454-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L161454-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H8N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.242
Numéro MDL:
37,90 $