Principaux documents
L160806
ETHYL 3-(5-(3-ETHOXY-3-OXOPROPYL)-1H-PYRROL-2-YL)-2-PROPENOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.312
Numéro MDL:
Autres remarques