Principaux documents
L160709
1-(3-(2,4-CYCLOPENTADIEN-1-YLIDENE)-1-BUTENYL)-4-METHOXYBENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.305
Numéro MDL:
Autres remarques