Principaux documents
L159549
2-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-1H-INDENE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.31
Numéro MDL:
37,90 $