Documents
L158984
N-(4-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHOXY)PHENYL)ACETAMIDE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H19ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.75
Numéro MDL:
Autres remarques