Principaux documents
L157163
1,5-BIS(3-METHYLPHENYL)-1,4-PENTADIEN-3-ONE HYDRATE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.37
Numéro MDL:
37,90 $