Principaux documents
L154288
2-(2,6-DICHLOROPHENYL)-3-(4-METHOXYPHENYL)-5-(2-NAPHTHYL)-5-OXOPENTANENITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H21Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.391
Numéro MDL:
Autres remarques