L151831
4-BROMOBENZALDEHYDE (4-METHYL-6-OXO-1,6-DIHYDRO-2-PYRIMIDINYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H11BrN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.152
Numéro MDL:
Autres remarques