Principaux documents
L151378
N'-{(E)-[4-(BENZYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}-2-(3,5-DIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19N5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.405
Numéro MDL:
Autres remarques