Principaux documents
L151335
N'-[(E)-(2,6-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-[(3,5-DIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)AMINO]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10Cl2N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.158
Numéro MDL:
Autres remarques