Documents
L151211
4-({(E)-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-6-METHYL-3-THIOXO-3,4-DIHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-5(2H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H19N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.416
Numéro MDL:
Autres remarques