Principaux documents
L151009
N'-(1-(3-PYRIDINYL)ETHYLIDENE)-2-THIOPHENECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H11N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.305
Numéro MDL:
Autres remarques