Principaux documents
L150967
N'-(1-(2-CHLOROPHENYL)ETHYLIDENE)-3-(1-NAPHTHYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17ClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.86
Numéro MDL:
Autres remarques