Documents
L150495
4-[(E)-2-CYANO-2-(6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]AZEPIN-3-YL)ETHENYL]-2-METHOXYPHENYL PROPIONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.423
Numéro MDL:
Autres remarques